EP0030075188
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
violet
Taille
L
Stérilité
sterile
Caractéristiques
Eppendorf Biopur®
Conditionnement
pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030075188 (EU)
Volume × L
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
Couleur
violet
Activité étrangère
PCR inhibitors, human and baterial DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen, free
Description générale
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com