Principaux documents
EP0030075030
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Matériaux
yellow (Tray)
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
Conditionnement
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030075030
Longueur
(53 mm)
Volume maximum
200 μL
Taille
(2-200 μL)
Volume
2—200 μL
Couleur
yellow
Informations légales
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG