EP0030073851
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1000 μL), L (71 mm), blue, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
82,50 €
About This Item
82,50 €
Produits recommandés
Matériaux
blue (Tray)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030073851
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
(71 mm)
Volume maximum
1 mL
Volume
(50-1000 μL)
Couleur
blue