Principaux documents
EP0030048130
Eppendorf® Varitips P
pkg of 100 pieces
100 EA
132,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
132,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
pkg of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030048130
Caractéristiques et avantages
  • Use Varitips P for aspirating 1 mL to 10 mL from beakers using the positive displacement principle
  • Use Varitips S in combination with the Eppendorf Maxitip to aspirate between 2.5 mL and 10 mL of liquid from tall, narrow-necked vessels using the air cushion principle
  • Valve for Varitips ensures drip-free dosing of liquids with high vapor pressure
  • The graduation on Varitips ensures accurate dosing of non-aqueous liquids
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG