Principaux documents
EP0013614639
Eppendorf® Powercord
new
AC/DC input 230 V (Swiss plug)
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0013614639
Description générale
Powercord (C13) for Switzerland, Length: 2m
Caractéristiques et avantages
with Swiss plug (IEC 320 C13 to SEV Type 12), L 2 m
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG