EMU219991
MISSION® esiRNA
About This Item
Description
targeting mouse EPM2A
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTTGCTTACAGGGTCTGCATAGGTTGTTATGGATTTGTGACTTTGGCATGCAGAAGACAAGAGAGTGGTTAAGTGGATCTTATCATTACTGTGAGTGTGAGACACACACACATACACAACACACTGTATGTGCATACATGAAACACAAACAGCTTTTTACTGAACAGAATTATAGACATTTGCTGGTGGAAGGGATAACTATGTACATCTAACTAGGACTCAGAAAGAGCTCCTGCGCATGGTCATAGAACAATGGCGTTCTGTAATTTCCTTCATTCTGCTTCATAGTTGCTGACATCTCAGAGACGCCATCCTCC
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... EPM2A(13853)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable