Principaux documents
EMU166871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Caprin2
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTCATCAAGTACACAGACAGTATCCCAATGCCAGCTCCCAGCTGTACACATAGACCAGACAACTCAGCCTCCAGAGACTGGTGCAGGTTATCATCCTGATGGAACTGTTCAAGTAAGCAATGGCAGCCTTGCCTTTTACCCAGCACCCACGAGTATGTTTCCCAGACCTGCTCAGCCATTTATCAGTAGTCGGGGGACTCTGAGAGGGTGTTCACATGGAGGGAGGTTACTAATGAGTTCCTATCAGTCTCCTGGTGGCTACAAAGGTTTTGATAGTTACAGAGGACTTCCTTCAGTTTCAAGTGGGAATTACAGCCAGCTGCAGCTGCAAGCTAGAGAATATTCTGGAACAGCTTACTCTCAAAGGGATAATTTCCAGCAGTGTTATAAAAGATCAGGGACATCTAGTGG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Agnieszka Konopacka et al.
eLife, 4 (2015-11-13)
In response to an osmotic challenge, the synthesis of the antidiuretic hormone arginine vasopressin (AVP) increases in the hypothalamus, and this is accompanied by extension of the 3' poly(A) tail of the AVP mRNA, and the up-regulation of the expression