Principaux documents
EMU057681
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse T2
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CATCGAGGACCTGAGGAGAGCAAGACTATGTGTAAGACAAGGACGGATTCCCAAAGCAAGATGTATCTTAGCCGGTTGTATCGGATGTATTCCACCTCCCTTGCTAACATGGAATTCTCCAGAAAACTGCTGGAAAGAGATGGCCGCTTTGCAGACATGGATGCTGAGCACAGGGCCCGAAGCCTGCTGGATTACATGGTCCCAAGAGAACGTACACAGGCAGATGTTCCACCAAGAGAACGTACACAGGCAGATGTTCCACCAAGGGAACTAGAGGAGGAGGACTCCCCAACCCCTGAGCAGCAGCCTCAAGCAGGACCTGCCCTCCGATTTCTGAAGTGCCAGAGCCCAGAAAGTCCACAGAGACGTTCCCACCTGAAGACAGGAAGACACCAAGTGACCCTGTGTGGCACGAGCAAGCTCTCCGAACACGAGAGGGGCACACTTGCTCCTGCCAGGAGGACCACAGATCCCAGACCTACAGCACCCCTGACCCTTGCACACGTGATCCAGACCCATCCTGT
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sooyeon Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13064-13078 (2015-04-09)
The zinc transporter ZnT2 (SLC30A2) imports zinc into vesicles in secreting mammary epithelial cells (MECs) and is critical for zinc efflux into milk during lactation. Recent studies show that ZnT2 also imports zinc into mitochondria and is expressed in the