EHU903801
MISSION® esiRNA
targeting human ETS2
188,00 €
About This Item
188,00 €
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GCCAGAGCTGCGCTGCCTCAATACCCACAAAAGACCATTCCCAGTATACATAAGCACAGGATGTTTTTCTCAAGAGGGATGTATTTATCACTTGGACATCTGTTTATAATATAAACAGACATGTGACTGGGAACATCTTGCTGCCAAAAGAATCCTAGGCAGTGGCTCATTGTATGTGAGGTTGAACCACGTGAAATTGCCAATATTAGGCTGGCTTTTATCTACAAAGAAGGAGTTTCATGGGGTTCAGCCTAACAGTTATGGAAACTACAGTCCTTATAAACCATTGGCATGGTAATAAACAGATCTTAAGTATA
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ETS2(2114)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable