Principaux documents
EHU152821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OR4D10
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACTTTGCTGGGAAACCTCCTCATCATGGTCACTGTTACCTGTGAATCTCGCCTTCACACGCCCATGTATTTTTTGCTCCATAATTTATCTATTGCCGATATCTGCTTCTCTTCCATCACAGTGCCCAAGGTTCTGGTGGACCTTCTGTCTGAAAGAAAGACCATCTCCTTCAATCATTGCTTCACTCAGATGTTTCTATTCCACCTTATTGGAGGGGTGGATGTATTTTCTCTTTCGGTGATGGCATTGGATCGATATGTGGCCATCTCCAAGCCCCTGCACTATGCGACTATCATGAGTAGAGACCATTGCATTGGGCTCACAGTGGCTGCCTGGTTGGGGGGCTTTGTCCACTCCATCGTGCAGATTTCCCTGTTGCTCCCACTCCCTTTCTGCGGACCCAATGTTCTTGACACTTTCTACTGTGATGTCCACCGGGTCCTCAAACTGGCCCATACAGACATTTTCATACTTGAACTACTAATGATTTCCAACAATGGACTGCTCACCACA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... OR4D10(390197)