EHU146731
MISSION® esiRNA
targeting human MRPS17
192,00 €
About This Item
192,00 €
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGATTGGGACAAAAATGCAAAAGACTGCTAAAGTGAGAGTGACCAGGCTTGTTCTGGATCCCTATTTATTAAAGTATTTTAATAAGCGGAAAACCTACTTTGCTCACGATGCCCTTCAGCAGTGCACAGTTGGGGATATTGTGCTTCTCAGAGCTTTACCTGTTCCACGAGCAAAGCATGTGAAACATGAACTGGCTGAGATCGTTTTCAAAGTTGGAAAAGTCATAGATCCAGTGACAGGAAAGCCCTGTGCTGGAACTACCTACCTGGAGAGTCCGTTGAGTTCGGAAACCACCCAGCTAAGCAAAAATCTGGAAGAACTCAATATCTCTTCAGCACAGTGAAGCGGGAGTGGAAGAAGGATCTAAAGGGAAAAACTGACATGTTTATGTTATGGAAAAAGAAATTTTTCTAAGTTTCATCACAAACTGTGTCCAGTTTCTCTGTGGTGTTTATGAAATAGCTAAAAGCAAATGAAGTAAAGGGCATACTATGGTTTTTCACAAAGGTTTATGGTCGTGTTTCAAATTTTCATCATTTCAGTGAACATACTTCCACGTTACATTAAGTGTGCCTAGCAGTCTGTTGC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MRPS17(51373)