EHU136841
MISSION® esiRNA
targeting human GUCY1B2
192,00 €
About This Item
192,00 €
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CGGCAGGAACATGTATGGATTTATCAACACCTGTCTGCAATCTCTTGTGATAGAGAAATTTGGTGAAGAAACATGGGAAAAATTGAAAACTTCTGCAGAAGTACAAGATGCCTTCATGACCTACACAATGTATGATGACGTCATCACCATTAAGCTCATCCAAGAGGCCTGCAACATTCTGGGTGTCTCCATGGAAGCCATCCTGAAACTCTTTGGAGAATACTTTCAATTCTGAAGATGTCTGGCTATGACAGGATGCTACGGACACTGGGAGGAAATCTCATGGAGTTTATTGAAAACCTGGATGCCCTCCACAGTTACCTGGCACTCTCTTATCAGGAGATGAATGCACCATCGTTTCGTGTGGAGAGAGGAGCAGATGGGAAAATGTTTCTCCATTACTACTCGGATAGAAGTGGTCTGTGCCACATTGTACCAGGTATCATTGAGGCTGTGGCCAAAGACTTCTTTGATATTGATGTAATCATGGACATTCTTGACATGAATGAAGAAGTGGAGAGGACAGGGAAGAAGG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GUCY1B2(2974)