EHU128701
MISSION® esiRNA
targeting human HSP90AA6P
192,00 €
About This Item
192,00 €
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGCTGGTAGACTCGGAGGATCTCCCTCTAAATATTTCCCATAAGATGTTACAACAAAGCAAAATTTTGAAAGTTATCAGGAAGAATTTGGTCAAAAAATGCTTAGAACTCTTTACTGAACTGGCAGAAGATAAAGAGAACTACAAGAAGTTCTATGAGCAGTTCTCTGAAAACATAAAGCTTGGAATACATGAAGACTCTCAAAATCAGAAGAAGCTTTCAGAGCTGTTAAGGTACTACACATCTGCCTCTGGTGATGAG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HSP90AA6P(441051)