Principaux documents
EHU127361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF93
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCTCTGCCCTTAATACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTGATAAATGTGACAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCCTTAGTAAACATGAGATCATTCATACTGGAAAGAAACCCTACAAGTGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCGACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCAACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAGCCCTACGTTTGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCCGTATCCTTACTACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTAATAAATGTGGCAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ZNF93(81931)