Principaux documents
EHU122511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LINC00469
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GATGTCCCTTATGGGGAAGGGAGAATCGCCCTGGCTTTGCAGACTCCAGCTGGAACCCCTGCTGCAAGCGATGGAGGAGCAACAGCTCGGCAATCTGGAGGCAAGGTGGGAGGTGGAGAAGCACGGAAACGAAGTCTCTGGCTCAACCAGCAAAAAAGTTTGGGAAGATGCTGATTTCATCTGTCCAGTCCTAAAGCAATGCACTAATCCAAAATTAAACGAAAACAAAAATATTCACCAGGCAAAGGAGTGTGAAAAATCCCCATTTCTGTCTCTCTCTCCTCATCAGCAGTGGAAACCGGGGCTTCCTAGAAGAAACGATGCACTCCCCACCTCCCTCTGTTTGTGCTG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C