Principaux documents
EHU087431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MTAP
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
192,00 €
50 μG
341,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AACATCTGGGCTTTGAAGGAAGAGGGCTGTACACATGTCATAGTGACCACAGCTTGTGGCTCCTTGAGGGAGGAGATTCAGCCCGGCGATATTGTCATTATTGATCAGTTCATTGACAGGACCACTATGAGACCTCAGTCCTTCTATGATGGAAGTCATTCTTGTGCCAGAGGAGTGTGCCATATTCCAATGGCTGAGCCGTTTTGCCCCAAAACGAGAGAGGTTCTTATAGAGACTGCTAAGAAGCTAGGACTCCGGTGCCACTCAAAGGGGACAATGGTCACAATCGAGGGACCTCGTTTTAGCTCCCGGGCAGAAAGCTTCATGTTCCGCACCTGGGGGGCGGATGTTATCAACATGACCACAGTTCCAGAGGTGGTTCTTGCTAAGGAGGCTGGAA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Inki Kim et al.
Molecular oncology, 12(9), 1526-1539 (2018-07-29)
Pancreatic cancer is one of the most difficult cancers to cure due to the lack of early diagnostic tools and effective therapeutic agents. In this study, we aimed to isolate new bioactive compounds that effectively kill pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC)