Product EHU084381 has not been tested internally in mouse but the esiRNA cDNA target sequence for EHU084381 has 100% homology against Mus musculus lysine demethylase 5B (Kdm5b), mRNA, NM_152895.2.
EHU084381
MISSION® esiRNA
targeting human KDM5B
192,00 €
About This Item
192,00 €
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GGAGCATTATCGCTTGCTTCATCGATATTGTGTGTTTTCCCACGATGAGATGATCTGCAAGATGGCTTCCAAGGCTGATGTATTAGATGTTGTAGTGGCTTCAACTGTTCAGAAAGACATGGCCATTATGATTGAGGATGAGAAAGCTTTAAGAGAAACTGTCCGTAAATTGGGAGTGATTGATTCGGAAAGAATGGATTTTGAGCTGTTGCCAGATGATGAACGTCAGTGTGTAAAATGCAAAACTACATGCTTCATGTCTGCCATCTCCTGTTCTTGTAAACCTGGCCTTCTTGTTTGCCTGCATCATGTAAAAGAATTGTGTTCCTGTCCTCCTTACAAATATAAATTGCGGTATAGGTACACGCTGGATGATCTCTACCCTATGATGAATGCATTGAAGCTTCGAGCAGAATCTTACAACGAATGGGCCTT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KDM5B(10765) , JARID1B(10765)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
-
Hi - could you please let me know if esiRNA against KDM5B (human) also targets the mouse transcript? Thank you!