Principaux documents
EHNC026561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NC-02656-1
20 μG
188,00 €
50 μG
333,00 €
188,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
188,00 €
50 μG
333,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
188,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGGACAAGACTGGACACCAAGGTCTTCATCGGCAAGAGGTTCCTGTGACACAGACATGACACCCCACAGCCTGCAGAAGGTGGACACAGTCAGGAGGGCCCCCCTGGCTTTGAGAGCAGACGGCAGAGTCCCGTGAGGAAATCTTGGCTTAGCCTCTTCCCCACTGTGTGATTTTGGACACCTTCCTTGACCTCTCTGAGCCTCTGACCTTCTGCCGGACAGTGCTGACTTGCAGA
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable