EHNC025501
MISSION® esiRNA
targeting human GLG1 (1)
About This Item
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTTGGCTGTCTCATGCTGTCCTTACTCTTCTTGGGAACAGTGAGTCACTCAGCTGGCCAGGGTGGGGATGCATCCTGGTGAAGAGACAGCTTTCCCTGAAGATGCTACAGAAAGTTACTGTCAGATTTCATTTGTTTCTGTTTCCTGAGATCAACTAACAGAAGAATCTAATGGTGAGAGTGTCTTCATTCATGTTTTACGTTTTATCAAGGCACACTGGAAAGG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GLG1(2734)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable