E9905
Anti-Endothelin B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ET-B Receptor
511,00 €
About This Item
511,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... EDNRB(1910)
mouse ... Ednrb(13618)
rat ... Ednrb(50672)
Immunogène
Application
- Immunocytochemistry at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Western blotting
- Immunofluorescence
Immunohistochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable