E9406
Epirubicin hydrochloride
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′-Epidoxorubicin hydrochloride, Epidoxorubicin hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
red to deep red
Solubilité
H2O: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
Clé InChI
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3