E7528
Anti-S1P5, C-Terminal antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EDG-8, Anti-Endothelial Cell Differentiation Gene 8
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42 kDa by SDS-PAGE
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... S1PR5(53637)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité