Principaux documents
E7273
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
Synonyme(s) :
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
For transient expression with extracellular secretion of N-terminal FLAG fusion proteins. Supplied with a pFLAG-CMV-1-BAP Control Vector.
Expression vector and control vector sequences can be found here.
Informations légales
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable