E6886
5-Ethyluracil
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine, Homothymine
About This Item
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC1=CNC(=O)NC1=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable