E6280
Anti-Endothelial Cell Protein C Receptor antibody, Rat monoclonal
clone RCR-252, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-EPCR
632,00 €
About This Item
632,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RCR-252, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 49 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 5-20 μg/mL using HUVEC cells
microarray: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PROCR(10544)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable