Principaux documents
E5155
Sigma-Aldrich
pT7 MAT-Tag® FLAG®-1 Expression Vector
0.5 mg/mL
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Concentration
0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Autres remarques
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Informations légales
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Articles
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.
Vecteurs d'expression bactérienne : le système du promoteur T7. Les vecteurs T7 offrent les plus hauts niveaux d'expression en bactérie.