Principaux documents
E5137
Supelco
Ecgonine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Chaîne SMILES 
Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@@H](O)C2)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Minor metabolite of cocaine
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable