Key Documents
E4505
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid sodium salt
~98%
About This Item
Formule linéaire :
C20H33O2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable