E4260
β-Estradiol-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratriene-2,4-d2-3,17β-diol
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c([2H])c(O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,10D
Clé InChI
VOXZDWNPVJITMN-JXCLBMSPSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges