Documents
E4138
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-thiouracil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
>99% (TLC)
Chaîne SMILES 
CCC1=CNC(=S)NC1=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable