E3770
rac-2-Ethoxy-3-octadecanamido-1-propylphosphocholine
About This Item
Impuretés
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OCC
InChI
1S/C28H59N2O6P/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)29-25-27(34-7-2)26-36-37(32,33)35-24-23-30(3,4)5/h27H,6-26H2,1-5H3,(H-,29,31,32,33)
Clé InChI
QUVZKDZYEOYGKV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584)