E3256
Edrophonium chloride
Synonyme(s) :
Ethyl(m-hydroxyphenyl)dimethylammonium chloride
About This Item
Chaîne SMILES
[Cl-].CC[N+](C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-4-11(2,3)9-6-5-7-10(12)8-9;/h5-8H,4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable