E2777
Monoclonal Anti-c-erbB-2 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone HER2-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HER-2
603,00 €
About This Item
603,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HER2-96, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 185 kDa (complete protein)
antigen 97-115 kDa (extracellular ligand-binding domain)
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg/test using RIPA lysate of cultured CB2 cells (CHO cell line transfected with erbB-2)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- studies on receptor internalization, phosphorylation, ligand binding and tumor growth inhibition
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable