Documents
E2765
Sigma-Aldrich
cis-8-Eicosenoic acid methyl ester
≥99%, liquid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OC
Conditionnement
Sealed ampule
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves