E0907
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr845) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-phospho-EGFR (pTyr845)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 5 μg/mL
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable