Principaux documents
Passer à
E0502
Elastin–Congo red
elastase substrate
Synonyme(s) :
Elastin Congo red
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Substrate for the estimation of elastase.
Elastin−Congo red is a substrate-dye conjugate and is used in agar medium to probe elastase activity. The presence of elastase functionality leads to cleavage of the dye from the elastin substrate.
Application
Elastin−Congo red has been used as a substrate for neutrophil elastase, salivary elastase and P. aeruginosa.
Other Notes
Elastin impregnated with Congo red dye.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :