Principaux documents
DUO82008
Sigma-Aldrich
Duolink Antibody Diluent (1X)
Synonyme(s) :
Antibody diluent, Dilution buffer
8 ML
40,70 €
40,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8 ML
40,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
40,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Duolink antibody Diluent for Duolink PLA assay
Application
Duolink Antibody Diluent (1X) has been used in situ proximity ligation assay (PLA).
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable