DNB600
GenElute™ Plasma/Serum Cell-Free Circulating DNA Purification Midi Kit
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
- Isolate all sizes of circulating DNA from plasma and serum samples
- Isolate viral and bacterial DNA
- Versatile plasma and serum input volumes (1 mL – 4 mL)
- Concentrate circulating DNA into a flexible elution volume ranging from (50 μL - 100 μL)
- Isolate inhibitor-free cell-free circulating DNA
- Purify high-quality DNA in 40-45 minutes
- Compatible with Streck Cell-Free DNA BCT Tubes
Application
- PCR
- qPCR
- Southern Blot
- Methylation-sensitive PCR
- CpG array
- Restriction enzyme digestions
- Viral Detection
- Bacterial Detection
- Microarray
- NGS
Définition de l'unité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3