D9945
Anti-DOCK1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DOCK180, Anti-Dedicator of cytokinesis 1, Anti-Downstream of CRK-binding protein, 180-KD
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~180 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using NIH-3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa or PC12 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DOCK1(1793)
mouse ... Dock1(330662)
rat ... Dock1(309081)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité