Principaux documents
D9636
Sigma-Aldrich
10-(2′,4′-Dinitrophenylazo)-9-phenanthrol
Synonyme(s) :
DNAF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H12N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Solubilité
methylene chloride: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)c3ccccc3c4ccccc14
InChI
1S/C20H12N4O5/c25-20-16-8-4-2-6-14(16)13-5-1-3-7-15(13)19(20)22-21-17-10-9-12(23(26)27)11-18(17)24(28)29/h1-11,25H/b22-21+
Clé InChI
WIWQKZWDFCJGQY-QURGRASLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable