Key Documents
D8928
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
ACS reagent, 97.5-100.5%
Synonyme(s) :
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel-CD, DCTA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22N2O8 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.35
Numéro Beilstein :
3222748
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
ACS reagent
Pureté
97.5-100.5%
Résidus de calcination
≤0.2%
Pf
213-216 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
Clé InChI
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Informations légales
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable