Principaux documents
D8911
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
Synonyme(s) :
D-Mannose diacetonide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.28
Beilstein:
84382
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Pf
125-126 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
Clé InChI
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
Application
Chiral intermediate in the synthesis of glycosidase inhibitors.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fleet, G.W.J., et al.
Tetrahedron Letters, 44, 2649-2649 (1988)