Principaux documents
D8381
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-aspartic acid bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N2O6S · C12H26N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.CN(C)c3cccc4c(cccc34)S(=O)(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O