Key Documents
D8283
Sigma-Aldrich
N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-coumarinyl)maleimide
Synonyme(s) :
DACM-3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.29
Numéro Beilstein :
1545346
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
218-220 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N