Merck
Passer à
D7946
DIM-C-pPhOCH3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1-bis(3′-Indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane; 3,3′-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis-1H-indole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
117,00 €
99,45 €
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
441,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
99,45 €
Tarif117,00 €Économiser 15 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C24H20N2O/c1-27-17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-25-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-26-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24-26H,1H3
InChI key
ZCCMKJAXOIFTHH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhOCH3 is a Nerve Growth Factor-Induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) agonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML0363SML1508SML0927
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
off-white to light yellow
color
light orange to dark orange
color
, light orange to dark red
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c