Principaux documents
D7924
SAFC
3-(Dimethylamino)propionitrile
liquid
Synonyme(s) :
DMAPN
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.15
Beilstein:
773779
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Couleur
yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
171 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
Clé InChI
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst similar to TEMED used to form oxygen free radicals from ammonium persulfate. Free radicals cause acrylamide and bis-acrylamide to polymerize.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup