Principaux documents
D7505
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
99% (GC)
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Beilstein:
113089
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
99% (GC)
pb
273 °C (lit.)
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clé InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibiteur des métalloprotéases; chelateur de grande affinité du fer; peut inhiber les enzymes contenant du Fe2+ à 10−8 M.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
267.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
131 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Christopher L Nobles et al.
Journal of microbiological methods, 118, 7-17 (2015-08-09)
Bacterial pathogens acquire host iron to power cellular processes and replication. Heme, an iron-containing cofactor bound to hemoglobin, is scavenged by bacterial proteins to attain iron. Methods to measure intracellular heme are laborious, involve complex chemistry, or require radioactivity. Such