Merck
Passer à
D6946
(R)-DRF053 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[[3-(2-pyridinyl)phenyl]amino]- 9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol hydrochloride hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
418,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H27N7O · xHCl · yH2O
Poids moléculaire :
417.51 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(c2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C23H27N7O.ClH.H2O/c1-4-17(13-31)27-23-28-21(20-22(29-23)30(14-25-20)15(2)3)26-18-9-7-8-16(12-18)19-10-5-6-11-24-19;;/h5-12,14-15,17,31H,4,13H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29);1H;1H2/t17-;;/m1../s1
InChI key
ZOSNTFVWVJFXQO-ZEECNFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
DRF053 is a more potent version of roscovitine.
DRF053 is a more potent version of roscovitine. It is 2 fold more potent against CDK5 (80 nM) and over 150 times more potent against CDK1 (14 nM).
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
R2533SML0191P5234
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 37 mg/mL, H2O: insoluble
color
yellow
color
white to tan
color
white to tan
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c