D6444
Anti-DBP5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DDX19B, Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypetide 19B, Anti-DEAD5, Anti-DED box protein 19B
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53 kDa
Espèces réactives
rat (predicted), human, mouse (predicted)
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysate
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human DBP5
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDX19B(11269)
mouse ... Ddx19b(234733)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable