D5321
D36 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(2-methoxyphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-Indole-3-acetamide Hydrate
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.COc1ccccc1-c2ccc3n(CC(C)C)cc(CC(N)=O)c3c2
InChI
1S/C21H24N2O2.H2O/c1-14(2)12-23-13-16(11-21(22)24)18-10-15(8-9-19(18)23)17-6-4-5-7-20(17)25-3;/h4-10,13-14H,11-12H2,1-3H3,(H2,22,24);1H2
Clé InChI
ZERKAKHVUQMJPW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.